missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Antibody (HLy9.25), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18202185 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18202185 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18202185

Marke: Novus Biologicals NBP150070PEATT594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Monoclonal specifically detects CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon HLy9.25
Konjugat PE/ATTO 594
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD229, CD229 antigen, cell-surface molecule Ly-9, hly9, lymphocyte antigen 9Cell surface molecule Ly-9, mLY9, SLAMF3, T-lymphocyte surface antigen Ly-9
Gensymbole LY9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CD299-transfected 300.19 pre-B cell line
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4063.0
Testspezifität The mouse monoclonal antibody HLy9.25 (also known as HLy9.1.25) recognizes Lymphocyte Antigen 9, a 100-120 kDa cell surface glycoprotein expressed on T and B cells.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.