missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD23/Fc epsilon RII Antibody (CL12435) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-15134AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD23/Fc epsilon RII Monoclonal antibody specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD23/Fc epsilon RII | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P06734, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cancer, Immunology, Phospho Specific | |
| 2208 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12435 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?