missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD23/Fc epsilon RII Antibody (FCER2/6474R), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18566729 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18566729 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18566729

Marke: Novus Biologicals NBP324172DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD23/Fc epsilon RII Monoclonal antibody specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD23/Fc epsilon RII
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon FCER2/6474R
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 48-321) of human CD23/Fc epsilon RII protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cancer, Immunology, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2208
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.