missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD23/Fc epsilon RII Antibody (FCER2/8510R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00 € - 530.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD23/Fc epsilon RII |
|---|---|
| Klon | FCER2/8510R |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18619753
|
Novus Biologicals
NBP3-20534-20ug |
20 μg |
286.00 €
20 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18632155
|
Novus Biologicals
NBP3-20534-100ug |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
CD23/Fc epsilon RII Monoclonal antibody specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| CD23/Fc epsilon RII | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cancer, Immunology, Phospho Specific | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 2208 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| FCER2/8510R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor | |
| Recombinant fragment (around aa 221-321) of human CD23/Fc epsilon RII protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts