Learn More
CD23/Fc epsilon RII Antibody (SP23), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18510583 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18510583 100 μL 100 Mikroliter
18529212 500 μL 500 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18510583
Marke: Novus Biologicals NB12016702100uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
CD23/Fc epsilon RII Monoclonal antibody specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD23/Fc epsilon RII
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SP23
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:25-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:25-1:50
Zusammensetzung Tissue culture supernatant
Gen-Alias BLAST-2, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment, corresponding to amino acids 48-248 of Human CD23.
Reinigungsverfahren Tissue culture supernatant
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cancer, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2208
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Supernatant
Isotype IgG