missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD24 Antibody (4F4E10) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18141128 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18141128 0.1 mL 0.10 Milliliter
18641646 0.025 mL 0.03 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18141128

Marke: Novus Biologicals NBP237352

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD24 Monoclonal specifically detects CD24 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD24
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 4F4E10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD 24, CD24 antigen, CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen), CD24 molecule, CD24Asignal transducer CD24, FLJ22950, FLJ43543, MGC75043, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen
Gensymbole CD24
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human CD24 (AA: 15-80) expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 8 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100133941
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.