missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD24 Polyclonal specifically detects CD24 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD24 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Immunogen | A synthetic peptide from aa region 30-70 of human mature Signal transducer CD24 conjugated to blue carrier protein was used as the antigen. |
| Menge | 0.1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?