missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD24 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16867083 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16867083 150 μL 150 Mikroliter
16877083 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16867083

Marke: Proteintech 106001AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CD24 is a two-chain glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein expressed at multiple stages of B-cell development, beginning with the bone marrow pro-B-cell compartment and continuing through mature, surface Ig positive B-cells. Plasma cell expression is very low or negative. CD24 is also expressed on the majority of B-lineage acute lymphoblastic leukemias, B-cell CCLs and B-cell non-Hodgkin′s lymphomas. CD24 may play a role in regulation of B-cell proliferation and maturation, and control of autoimmunity.

Spezifikation

Antigen CD24
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.17 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CD24
Gen-Zugriffsnummer P24807, P25063, Q07490
Gen-Alias CD24, CD24 molecule, CD24A, Signal transducer CD24
Gensymbole CD24
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CD24 Fusion Protein Ag0654
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100133941, 12484, 25145
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.