missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD24 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 10600-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD24 is a two-chain glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein expressed at multiple stages of B-cell development, beginning with the bone marrow pro-B-cell compartment and continuing through mature, surface Ig positive B-cells. Plasma cell expression is very low or negative. CD24 is also expressed on the majority of B-lineage acute lymphoblastic leukemias, B-cell CCLs and B-cell non-Hodgkin′s lymphomas. CD24 may play a role in regulation of B-cell proliferation and maturation, and control of autoimmunity.Spezifikation
| CD24 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CD24 | |
| CD24, CD24 molecule, CD24A, Signal transducer CD24 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 100133941, 12484, 25145 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.17 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P24807, P25063, Q07490 | |
| CD24 | |
| CD24 Fusion Protein Ag0654 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur