missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD24 is a two-chain glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein expressed at multiple stages of B-cell development, beginning with the bone marrow pro-B-cell compartment and continuing through mature, surface Ig positive B-cells. Plasma cell expression is very low or negative. CD24 is also expressed on the majority of B-lineage acute lymphoblastic leukemias, B-cell CCLs and B-cell non-Hodgkin′s lymphomas. CD24 may play a role in regulation of B-cell proliferation and maturation, and control of autoimmunity.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD24 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.17 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | CD24 |
| Gen-Zugriffsnummer | P24807, P25063, Q07490 |
| Gen-Alias | CD24, CD24 molecule, CD24A, Signal transducer CD24 |
| Gensymbole | CD24 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?