Learn More
CD24 Rat anti-Mouse, APC, Clone: M1/69, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech APC-65121-100UG
Artikelnummer. 16810506
  • 153.47 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CD24 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with n/a of mouse CD24. This antibody recognizes mouse antigen. The CD24 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Spezifikation
Spezifikation
CD24
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
M1/69
APC
100 μg
12484
IgG2b