missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (Daclizumab), Alexa Fluor™ 488 - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52660AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF, Neutralization
Spezifikation
| CD25/IL-2R alpha | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR | |
| Cultured T-cells derived from a patient with Mycosis fungoides. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction | |
| 3559 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Flow Cytometry, CyTOF, Neutralization | |
| Daclizumab | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Cynomolgus Monkey, Macaque | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur