missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD25/IL-2R alpha Antibody (IL2RA/4375R), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18647264 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18647264 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18647264

Marke: Novus Biologicals NBP320703F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD25/IL-2R alpha
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon IL2RA/4375R
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-250) corresponding to human CD25/IL-2R alpha
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3559
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.