Learn More
CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker) Mouse, Clone: IL2RA/2395, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3559-MSM5-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15950268
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker)
Cell Surface and Cytoplasmic
IL2RA/2395
Unconjugated
Mouse
55kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
3559
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinantfragment of human IL2RA protein (apprx. aa 42-183)
PHA-stimulated human lymphocytes. Human lymph nodeor tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.