Learn More
Invitrogen™ Human CD26/DPP4 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7231001
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15484973
Marke: Invitrogen™ EHDPP4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Human CD26/DPP4 ELISA quantitates Hu CD26 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CD26. Principle of the method The Human CD26 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD26 (Dipeptidyl-Peptidase IV, DPP-IV, Adenosindeaminase (ADA)-Bindungsprotein) ist eine atypische Serin-Protease aus der Prolyloligopeptidase-Familie. CD26 wird auf Lymphozyten exprimiert und während der T-Zellen-Aktivierung hochreguliert. CD26 wird auch auf aktivierten B-Zellen und natürlichen Killerzellen und übermäßig auf dem Epithelium exprimiert. CD26 wird in Verbindung mit einer Vielzahl von biologischen Funktionen genannt, z. B. T-Zell-Aktivierung, Zelladhäsion mit extrazellulärer Matrix wie Fibronektin oder Kollagen, und HIV-Infektion. Die Vernetzung von CD26 mit diesem Antikörper verbessert die Anti-CD3-induzierte IL-2-Produktion erheblich. CD26 identisch mit Adenosindesaminase-Komplexprotein2 und dem T-Zell-Aktivierungsantigen CD26. Außerdem ist CD26 ein intrinsisches Glykoprotein der Membran und eine Serinexopeptidase, die X-Prolindipeptide vom N-Terminus von Polypeptiden abspaltet. Veränderungen der CD26-Peptidase-Aktivität sind charakteristisch für eine bösartige Transformation, und die enzymatische Aktivität steigt mit Tumorgrad und -schwere dramatisch an. CD26 wird in verschiedenen Blutzellentypen, aber auch in Zellen exprimiert, die histogenetisch mit aktivierten Fibroblasten verwandt sind. Veränderungen der CD26-Dichte wurden an zirkulierenden Monozyten und CD4+-T-Zellen während der rheumatoiden Arthritis und des systemischen Lupus erythematodes beobachtet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P27487
Assay-Bereich 32.77 bis 8000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 25 pg/mL
Kalibrierbereich 25 bis 8000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 1803
Gensymbol ADABP, ADCP2, CD26, DPPIV, TP103
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym ADABP, ADCP2, CD26, DPPIV, TP103
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min