missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD26 Mouse anti-Human, BV750, Clone: L272, BD Biosciences™

Artikelnummer. 17229154
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17229154 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17229154

Marke: BD Biosciences 747167

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD26 Monoclonal antibody specifically detects CD26 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD26
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon L272
Konjugat Brilliant Violet 750
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias DPP IV; DPPIV; DPP4; Dipeptidyl peptidase IV; ADABP; ADCP-2; TP103
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E1αPGF/JY cells
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BV750 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.