Learn More
CD268 (BAFF Receptor) Monoclonal Antibody (8A7), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
2985.00 € - 14910.00 €
Spezifikation
Antigen CD268 (BAFF Receptor)
Klon 8A7
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17191572
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
16-9117-38
5 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17171572
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
16-9117-025
25 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17181572
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
16-9117-050
50 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The 8A7 monoclonal antibody reacts with the human BAFF receptor, also known as B lymphocyte stimulator (BLyS protein) receptor, which is expressed on B cells. The ligand for this receptor, BAFF (B cell-activating factor of the TNF family) is a B cell survival factor and regulates CD21/35 and CD23 expression. Interaction of this ligand with its receptor causes elevated CD21/35 and CD23 expression, whereas receptor blockade has been shown to down-modulate expression. Applications Reported: The 8A7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. It has also been reported for use in functional assays. Applications Tested: The 8A7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Storage and handling: Use in a sterile environment. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered. Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE. Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/ μg antibody, as determined by LAL assay. Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
CD268 (BAFF Receptor) Monoclonal antibody specifically detects CD268 (BAFF Receptor) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
CD268 (BAFF Receptor)
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
2010006P15Rik; B cell-activating factor receptor; BAFF receptor; BAFFR; BAFF-R; B-cell maturation defect; B-cell maturation defect 1; B-cell-activating factor receptor; Bcmd; Bcmd1; Bcmd-1; BLyS receptor 3; BR3; BROMIX; CD268; CVID4; Lvis22; prolixin; RGD1560810; TNF receptor superfamily member 13C; Tnfrsf13c; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 13C; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 13c
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
8A7
Flow Cytometry, Functional Assay
Functional Grade
Mouse
Human
Q96RJ3
115650
Primary
4° C
TNFRSF13C