Learn More
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Antibody (Ki-24) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18303672 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18303672 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18303672
Marke: Novus Biologicals NBP309122
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Monoclonal specifically detects CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD27 Ligand/TNFSF7/CD70
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Ki-24
Konzentration 1 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1-5 ug/ml
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD27-L, CD27LCD27 ligand, CD27LG, CD70, CD70 molecule, Ki-24 antigen, surface antigen CD70, TNFSF7CD70 antigen, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human L428 Cell Line
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 970
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG3 κ