Learn More
Abnova™ CD273(PDCD1LG2)/CEN9q-FISH-Sonde
Artikelnummer. 16073365
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. 16073365
Marke: Abnova™ FG0225.100uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen Programmierter Zelltod 1 Ligand 2
Gen-Alias B7DC, Btdc, CD273, MGC142238, MGC142240, PD-L2, PDCD1L2, PDL2, bA574F11.2
Gensymbol PDCD1LG2
Gen-ID (Entrez) 80380
Produkttyp DNA/RNA
Menge 100 μl
Form Flüssigkeit