missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD28 Antibody (C28/1636), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613367 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18613367 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613367 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254573APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD28
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon C28/1636
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human CD28 protein (Uniprot: P10747)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 940
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.