Beschreibung
CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD28 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CB28 |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5-1 μg/mL, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS |
| Gen-Alias | CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |