missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Antibody (UCHT1R), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB100RAPCCY7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| CD3 | |
| Monoclonal | |
| APC-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| UCHT1R | |
| Flow Cytometry | |
| CD_antigen: CD3e, CD3 antigen, delta subunit, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, CD3e, CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, CD3G, CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ18683, FLJ79544, FLJ94613, IMD18, MGC138597, T3DOKT3, delta chain, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE | |
| Human thymocytes | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Diabetes Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 916 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur