Beschreibung
- Der CD3/CD28 Streptamer™-Ansatz basiert auf unserer Strep-tag™ Technologie und erleichtert die T-Zellaktivierung und -expansion
- Geringe Affinität, Fab-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) gegen CD3 und CD28 fusioniert sind, werden auf einem Strep-Tactin™-Backbone multimerisiert
- Der resultierende CD3/CD28 Streptamer™-Komplex stimuliert den T-Zellrezeptor/CD3-Komplex (TCR/CD3; Signal 1) und das kostimulatorische Molekül CD28 (Signal 2)
- Die Bereitstellung dieser beiden Signale führt zu einer effizienten T-Zellaktivierung und -proliferation
- Zur In-vitro-Stimulation und Aktivierung werden die löslichen CD3/CD28-Streptamer zu T-Zellen hinzugefügt
- Die Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung um und bewirkt die Dissoziation von Fab-Fragmenten mit geringer Affinität von den Zellen
- Somit kann die Stimulation jederzeit beendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur T-Zellaktivierung und -erweiterung |
Nur für Forschungszwecke.