Learn More
CD3 epsilon Antibody (OKT-3 (muromonab)), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18325760 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18325760 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18325760
Marke: Novus Biologicals NBP281031F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
CD3 epsilon Monoclonal specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD3 epsilon
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OKT-3 (muromonab)
Konjugat FITC
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Gensymbole CD3E
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human peripheral E+ cells.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 916
Testspezifität Epitope on the epsilon-subunit within the human CD3 complex.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ