Learn More
CD3 epsilon Antibody (RIV9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-11471
515.10 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18366633
  • 648.00 € / 0.10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects CD3 epsilon in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD3 epsilon
Monoclonal
1 mg/ml
Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Functional
CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Human peripheral lymphocytes
0.1 mg
Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
916
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG3 κ
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay
RIV9
Unconjugated
10 mM PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat