Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit
Artikelnummer. 15849784 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Säulen, human
4 Säulen, human
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15849784
Marke: IBA Lifesciences 63201004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
  • Das Kit ermöglicht die direkte Aufreinigung von CD3 positiven T-Zellen aus Vollblut.
  • CD3 Fab-Strep, human
  • Puffer CI (10x)
  • Biotin-Stammlösung
  • Fab-TACS™ Schwerkraftadapter
  • Fab-TACS™ Durchflussbegrenzer
  • Die Fab-TACS™ Schwerkraftsäule ist mit einer Strep-Tactin™ beschichteten Matrix aus Agarose in zelltauglicher Qualität gefüllt. Strep-markierte Fab-Fragmente (Fab-Streps) binden spezifisch an die Matrix. Anschließend passieren Vollblut oder andere Blutpräparate die Säule. Die Zielzellen haften an der Matrix aufgrund der exklusiven Bindung der Fab-Streps an den Zielzellen. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült. In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und der Fab-Streps. Nach der Elution dissoziieren die Fab-Streps von selbst von den Zelloberflächen.
  • Die unmarkierten authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
Produkttyp Magnetloses Zellisolationskit
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Spenderquelle Menschliches Vollblut
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
Ausreichend für 60 ml Vollblut
Menge 4 Säulen, human
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CD3 Fab-TACS Gravity Isolation Kit,Human single ma rker,4 columns,capacity 15ml whole blood each
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide