missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 gamma Antibody (CD3G/8794), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
CD3 gamma Monoclonal antibody specifically detects CD3 gamma in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD3 gamma |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CD3G/8794 |
| Konjugat | Alexa Fluor 488 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3G, T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3, T-cell receptor T3 gamma chain, T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa1-182) of human CD3 gamma protein (exact sequence is proprietary) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?