missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 gamma Antibody (CD3G/8794) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18679964 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18679964 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18679964 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324120

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD3 gamma Monoclonal antibody specifically detects CD3 gamma in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD3 gamma
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CD3G/8794
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin: 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS
Gen-Alias CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3G, T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3, T-cell receptor T3 gamma chain, T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-182) of human CD3 gamma protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 917
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.