missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBA Lifesciences CD3 Isolationskit für FABian™, Maus

Artikelnummer. 16285350 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
10 Kits
Packungsgröße:
1 Set
10 Sets
Artikelnummer. Menge unitSize
16285350 1 Kit 1 Set
16295350 10 Kits 10 Sets
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16285350

Marke: IBA Lifesciences 66504001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die automatisierte Trennung positiver Zellen. Das Isolationskit für FABian™ liefert markierungsfreie Zielzellen ohne die Verwendung von Antikörpern mit hoher Affinität und magnetischer Beads

  • Das Kit wird für die Aufreinigung von CD3RA positiven T-Zellen aus Mäusemilz in Verbindung mit dem FABian System verwendet.
  • Es enthält CD3-Fab-Strep (Maus), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
  • Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Anwendung, um bis zu 6x10^7 Zielzellen zu isolieren.
  • Spezifikation

    Produkttyp Magnetloses Zellisolationskit
    Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
    Spenderquelle Mäusemilz
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
    Ausreichend für 6x107 Zielzellen
    Menge 1 Kit
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.