Spezifikation
| Produkttyp | Magnetloses Zellisolationskit |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Spenderquelle | Mäusemilz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation of label-free cells |
| Ausreichend für | 6x107 Zielzellen |
| Menge | 1 Kit |