Learn More
CD3 Mouse anti-Human, APC, Clone: HIT3A, BD
Artikelnummer. p-7092524
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15891349 25 Tests 1 Stück
15868078 100 Tests 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15891349
Marke: BD Biosciences 561804
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The HIT3a monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε-chain, a 20 kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex found on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody can be mitogenic for T lymphocytes. The CD3 complex plays a role in signal transduction during antigen recognition by the T cell receptor for antigen. HIT3a antibody does not stain intracellular CD3 unlike the other CD3-specific clone, UCHT1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon HIT3A
Konjugat APC
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ