missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Human , BV786, Clone: OKT3, BD Biosciences™

Artikelnummer. 17257604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
25 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17257604 25 Tests 25 Tests
17247604 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17257604 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 566782

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon OKT3
Konjugat Brilliant Violet 786
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias CD3E; CD3e; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon; T3E; TCRE
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV786 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV786 were removed.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.