missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD30 Ligand/TNFSF8 Antibody (MM0168-3G56) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
CD30 Ligand/TNFSF8 Monoclonal specifically detects CD30 Ligand/TNFSF8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD30 Ligand/TNFSF8 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MM0168-3G56 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 15 μg/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. 0.025 mg size is provided in liquid form, PBS with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | P32971 |
| Gen-Alias | CD153, CD153 antigen, CD30 antigen ligand, CD30-L, CD30LCD30 ligand, CD30LGMGC138144, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8, tumor necrosis factor ligand superfamily member 8 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?