missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD30/TNFRSF8 Antibody (CL12632) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18541APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD30/TNFRSF8 Monoclonal antibody specifically detects CD30/TNFRSF8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD30/TNFRSF8 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| CD30, CD30 antigen, CD30KI-1, CD30L receptor, cytokine receptor CD30, D1S166EKi-1, Ki-1 antigen, Lymphocyte activation antigen CD30, tumor necrosis factor receptor superfamily member 8, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P28908, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Cycle and Replication, Immunology, Stem Cell Markers | |
| 943 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12632 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur