missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD300c Antibody (105), Alexa Fluor™ 405 , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18531700 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18531700 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18531700 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289993AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD300c Monoclonal antibody specifically detects CD300c in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD300c
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 105
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD300c antigenCMRF35 antigen, CD300c molecule, CLM-6, CMRF-35, CMRF35 leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF-35A, CMRF35A leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35ACMRF35A1, CMRF35CMRF35-A1, CMRF35-like molecule 6, IgSF16, IGSF16CD300 antigen-like family member C, Immunoglobulin superfamily member 16, LIR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD300c (NP_006669.1; Met 1-Arg 183).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10871
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.