Learn More
CD300LG/Nepmucin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
241.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen CD300LG/Nepmucin
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18655922
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-98158-100ul
100 μg
326.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18629544
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-98158-50ul
50 μg
241.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CD300LG/Nepmucin Polyclonal antibody specifically detects CD300LG/Nepmucin in Rat samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
CD300LG/Nepmucin
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Rat
CD300 antigen like family member G, CD300 antigen-like family member G, CD300 molecule like family member g, CD300 molecule-like family member g, CD300g antigen, CLM-9, CLM9Trem4, CMRF35-like molecule 9, NEPMUCIN, TREM4, TREM-4, Triggering receptor expressed on myeloid cells 4
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Rat CD300LG/Nepmucin (Accession#: XP_002724611.1; Met1-Arg160).
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
ELISA 1:5000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 um filtered solution in PBS
146894
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified