missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD31/PECAM-1 Antibody (CL14693) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
CD31/PECAM-1 Monoclonal antibody specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD31/PECAM-1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL14693 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000-1:10000 |
| Zusammensetzung | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Gen-Alias | adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?