Learn More
Cd31 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16845985 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16845985 20 μL 20 Mikroliter
16835985 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16845985
Marke: Proteintech 280831AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The Cd31 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse Cd31. This antibody recognizes mouse, human antigen. The Cd31 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Cd31
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 267 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18613
Zielspezies Mouse, Human
Isotype IgG