missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD31 Rat anti-Mouse, Unconjugated, Clone: 390, Proteintech

Artikelnummer. 17214626 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17214626 500 μg 500 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17214626

Marke: Proteintech 650581IG500UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1, CD31) is a member of the immunoglobulin gene superfamily of cell adhesion molecules. CD31 is a transmembrane glycoprotein that is highly expressed on the surface of the endothelium, making up a large portion of its intracellular junctions. PECAM-1 is also present on the surface of hematopoietic cells and immune cells including platelets, monocytes, neutrophils, natural killer cells, megakaryocytes and some types of T-cell (PMID: 9011572). As well as its role in cell-cell adhesion, PECAM-1 functions as a signaling receptor, and is involved in important physiological events such as nitric oxide production, regulation of T-cell immunity and tolerance, leukocyte transendothelial migration and inflammation and angiogenesis (PMID: 21183735; 20978210; 17872453; 20634489).

Spezifikation

Antigen CD31
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 390
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rat
Menge 500 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18613
Zielspezies Mouse
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.