Learn More
CD34 Antibody (CL14579) [PE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30295563 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30295563 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30295563
Marke: Novus Biologicals NBP326871PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD34
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14579
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P28906, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Angiogenesis, B Cell Development and Differentiation Markers, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 947
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1