missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD35 Antibody (CR1/4382R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18568942 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18568942 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18568942

Marke: Novus Biologicals NBP308296AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD35
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CR1/4382R
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to CD35 residues within aa1939-2039 of CD35 was used as an immunogen. (Uniprot: P17927 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1378
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.