Learn More
CD35 Antibody (CR1/8283R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-24269UV
Artikelnummer. 18587449
  • 679.00 € / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD35
Monoclonal
DyLight 350
complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Recombinant fragment (around aa600-900) of human CD35 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Immunology
1378
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
CR1/8283R
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified