missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD36 Antibody (877302), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18565227 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18565227 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18565227

Marke: Novus Biologicals MAB19553DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD36 Monoclonal antibody specifically detects CD36 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD36
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 877302
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BDPLT10, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor), CD36 molecule (thrombospondin receptor), CHDS7, cluster determinant 36, FAT, Fatty acid translocase, Glycoprotein IIIb, GP3B, GP4, GPIIIB, GPIV, leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4 protein, PASIV, platelet glycoprotein 4, platelet glycoprotein IV, SCARB3, scavenger receptor class B, member 3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This CD36 Antibody (877302) was developed against a partial recombinant human CD36 protein (amino acids 30-439) [Uniprot P16671]
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 948
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.