missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD36 Polyclonal antibody specifically detects CD36 in Human, Mouse, Amphibian samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD36 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | BDPLT10, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor), CD36 molecule (thrombospondin receptor), CHDS7, cluster determinant 36, FAT, Fatty acid translocase, Glycoprotein IIIb, GP3B, GP4, GPIIIB, GPIV, leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4 protein, PASIV, platelet glycoprotein 4, platelet glycoprotein IV, SCARB3, scavenger receptor class B, member 3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This CD36 Antibody was developed against a synthetic peptide mapping to a region of human CD36 between residues 300-400 [Uniprot# P16671] |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?