Learn More
Invitrogen™ CD3g Monoclonal Antibody (D13), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
190.00 € - 359.00 €
Spezifikation
Antigen CD3g
Klon D13
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17919662
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA551163
200 μL
359.00 €
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17909832
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA551164
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD3G is the CD3-gamma polypeptide, which together with CD3-epsilon, -delta and -zeta, and the T-cell receptor alpha/beta and gamma/delta heterodimers, forms the T-cell receptor-CD3 complex. This complex plays an important role in coupling antigen recognition to several intracellular signal-transduction pathways. The genes encoding the epsilon, gamma and delta polypeptides are located in the same cluster on chromosome 11. Defects in the CD3G gene are associated with T cell immunodeficiency.
Spezifikation
Spezifikation
CD3g
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
CD3 antigen, gamma polypeptide; CD3 gamma-chain; CD3 molecule, gamma; CD3 molecule, gamma polypeptide; Cd3g; CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex); CD3g molecule; CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex); CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex); CD3-GAMMA; Ctg3; Ctg-3; IMD17; T3G; T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3; T-cell receptor T3 gamma chain; T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain
CD3G
IgG1 κ
Protein A/G
CD3G
D13
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P09693
917
Recombinant Human CD3g protein, Gln23-Asn182 (Accession #P09693).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.