Learn More
CD4 Antibody (CE9.1 (Clenoliximab)) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18207950 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.2 mg
Packungsgröße:
0.20 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18207950 0.2 mg 0.20 Milligramm
18119169 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18207950
Marke: Novus Biologicals NBP2526810.2MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
CD4 Monoclonal specifically detects CD4 in Human, Chimpanzee samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Surface Plasmon Resonance, CyTOF-ready, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD4
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Blocking Assay, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon CE9.1 (Clenoliximab)
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Blocking/Neutralizing 50 - 200 molar excess, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300
Gen-Alias CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Gensymbole CD4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Domain 1 of human CD4.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.2 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 920
Testspezifität The antibody binds to human CD4 with a Kd of 1.0 nM and an ED50 of 0.2 ug/ml.
Zielspezies Human, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG