missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD4 Antibody Pair [HRP]

Artikelnummer. 18228276 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18228276 15 Platten 15 Stück
18600231 5 Platten 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18228276 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP27961315PLATES

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Ferret CD4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 46.88 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 46.88-3000 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Konjugat HRP
Immunassay-Kit-Format Sandwich-ELISA-Kit
Produkttyp Antibody Pairs
Spezifität This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Ferret CD4.
Zielspezies Ferret
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sandwich-ELISA
Gen-Alias CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Gen-ID (Entrez) 920
Gensymbol CD4
Wirtsspezies Maus
Kitinhalt
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-CD4 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of mouse anti-CD4 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 140 ng of recombinant CD4.
  • Menge 15 Platten
    Kennzeichnung RUO
    Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Stem Cell Markers
    Lagerungsbedingungen Storage is content dependent.
    Ziel CD4
    Verfahren 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 1 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 3000 pg/mL is recommended.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.