missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Antibody (RPA-T4), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB37912P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| CD4 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| RPA-T4 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 | |
| PHA-stimulated human PBMC, Accession # P01730 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 920 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur