Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-Strep
Artikelnummer. 17227600 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Spezies:
Human
Maus
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 17227600
Marke: IBA Lifesciences 68002150
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniertes Fab-Fragment geringer Affinität
  • CD4 Fab-Strep ist ein rekombinant exprimiertes Fab-Fragment mit niedriger Affinität, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert ist
  • Aufgrund seiner geringen Affinität zum Ziel ist eine Erhöhung der Avidität erforderlich, um eine ausreichende Bindung an die Zelloberfläche zu gewährleisten
  • Die Kombination von Fab-Streps mit einem Strep-Tactin™-Backbone führt zur Bildung von Komplexen, die stabil an Zellen binden
  • Fab-Streps wurden zur spurenlosen Affinitätszellselektion (Fab-TACS™) entwickelt, die auf unserer Strep-Tag™-Technologie basiert
Spezifikation
Form Lyophilisiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszierende Zellfärbung & Sortierung, Zellisolierung mit Magnet oder Affinitätschromatographie
Spezies Human
Ausreichend für Human CD4