Learn More
IBA Lifesciences CD4 Isolationskit für FABian™, Maus
Artikelnummer. p-7160107 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
10 Kits
Packungsgröße:
1 Set
10 Sets
Artikelnummer. Menge unitSize
16242931 1 Kit 1 Set
16252931 10 Kits 10 Sets
2 options
Artikelnummer. 16242931
Marke: IBA Lifesciences 66501001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die automatisierte Trennung positiver Zellen. Das Isolationskit für FABian™ liefert markierungsfreie Zielzellen ohne die Verwendung von Antikörpern mit hoher Affinität und magnetischer Beads
  • Das Kit wird für die Aufreinigung von CD4RA positiven T-Zellen aus Mäusemilz in Verbindung mit dem FABian System verwendet.
  • Es enthält CD4-Fab-Strep (Maus), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
  • Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Anwendung, um bis zu 3x10^7 Zielzellen zu isolieren.
  • Spezifikation
    Produkttyp Magnetloses Zellisolationskit
    Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
    Spenderquelle Mäusemilz
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
    Ausreichend für 3x107 Zielzellen
    Menge 1 Kit